Få mere at vide
Kartell™ Neopren O-ringe
Til brug med (udstyr):
For 230
Til 8890A
Til 8890X
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vigtig komponent i en filtrerings- og vakuumekssikkator
- Reserve O-ring
- Smør lidt fedt på O-ringen for at få hjælp til at etablere indledende vakuum
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til 8890A |
| Mængde | 1 Hver |
| Produkttype | O-ring |
| Materiale | Neopren |
| Farve | Sort |