Få mere at vide
Kartell™ Neopren O-ringe
Artikelnummer. 11969898
Til brug med (udstyr):
For 230
Til 8890A
Til 8890X
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11969898
Brand: Kartell™ 0055700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldfør en filtrerings- og vakuumekssikkator med en ekstra o-ring. Kartell™ Neopren O-ringe danner en forsegling med det gennemsigtige dæksel og polypropylenbund af en filtrerings- og vakuumekssikkator.
  • Vigtig komponent i en filtrerings- og vakuumekssikkator
  • Reserve O-ring
  • Smør lidt fedt på O-ringen for at få hjælp til at etablere indledende vakuum
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til 8890A
Mængde 1 Hver
Produkttype O-ring
Materiale Neopren
Farve Sort