Få mere at vide
Fisherbrand™ Neopren Normal Vægrør
Artikelnummer. 11805502 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) unitSize
11805502 10 m 10m
11815502 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11805502
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i flowledninger til væsker og gasser i en række applikationer.
  • Modstandsdygtig over for varme, ozon, petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler
  • Temperaturområde: -30 °C til 100 °C
Tekniske data
Materiale Neopren
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3.25 mm
Farve Grå