Få mere at vide
KARTELL Neopren slange
Artikelnummer. 10207111
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 10207111
Brand: KARTELL 0388300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neopren slange er ideel til normal laboratoriebrug.
  • Til normal laboratoriebrug.
  • Modstandsdygtig over for syrer og opløsningsmidler, benzol og lignende undtaget.
  • Fås i forskellige størrelser fra Kartell kode 038800 til 0388300
  • Temperatur: -35 °C til +85 °C
  • SH. A 65± 5
  • MATERIALE: NEOPREN GUMMI
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 0,39 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Norprene
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Samlet længde (engelsk) 32.81 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Modstandsegenskaber Modstandsdygtig over for syrer og opløsningsmidler
Sterilitet Ikke steril
Farve Sort
Produkttype Neopren slange