Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Neoprene Gloves
Artikelnummer. p-8008944 Shop alle SP Scienceware produkter
Størrelse:
Small
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11747385
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ H500250542
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration
  • Use for glove boxes with 8 in. glove ports
  • Requires clamping rings to hold gloves in place
Tekniske data
Oversigt Sleeved Gloves
Farve Black
Materiale Bonded Neoprene
Produkttype Gloves
Størrelse Small
Til brug med (udstyr) Glove Boxes with 8 in. Ports
Mængde 2 Pack