Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Neoprene Gloves
Shop alle SP Scienceware produkter
Størrelse:
Small
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Use for glove boxes with 8 in. glove ports
- Requires clamping rings to hold gloves in place
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Materiale | Bonded Neoprene |
| Produkttype | Sleeved Gloves |
| Størrelse | X-Large |
| Til brug med (udstyr) | Glove Boxes with 8 in. Ports |
| Mængde | 2 Pack |