Få mere at vide
Labconco™ Neoprenhandsker til handskebokse
Artikelnummer. 15180316 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15180316 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 15180316 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 5005500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Et stykke, sømløs konstruktion med o-ringe. Labconco™ Neoprenhandsker giver 0,015 gauge beskyttelse til albuen.
  • Neopren handsker
  • Et stykke, sømløs, 0,015 gauge
  • Med O-ringe
  • Til brug med Labconco Protector™ Handskerum, Precise™ Handskerum og XPert™ Veje kasser.
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Neopren
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8.5
Sterilitet Ikke steril
Emballagetype 1 par