Få mere at vide
Euro Protection™ Kemikaliebestandige handsker i neopren
Artikelnummer. 12098255
Skift visning
Størrelse:
Lille, 7
Større, 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
12098255 Lille, 7
12018265 Større, 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12098255 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 5307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.50 DKK
    176.99 DKK / 10 par
    Spare 190.51 DKK
    51% Slukket
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slid Euro Protection™ Neoprenhandsker Neopren, så hænder kan være sikre mod en bred vifte af olier, syrer, ætsende stoffer og opløsningsmidler. Syntetisk neoprengummi er mindre modstandsdygtig over for hakker, punkteringer, afskrabninger og snit end nitril eller naturgummi.
  • Sort
  • Bomuld flok foret
  • Grib mønster
Tekniske data
Farve Sort
Udvendig finish Grib mønster
Materiale Polychloropren, Gummi
Produkttype Neopren handsker
Størrelse Lille, 7
Tykkelse (metrisk) 0.7 mm
Foring Bomuld flok foret
Mængde 10 Pakke
Længde (metrisk) 310 mm