Få mere at vide
SHOWA™ Neoprenbelagte varmebestandige handsker - 14 tommer.
Artikelnummer. p-9477003
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17807990 Lille
17817990 Medium
17827990 Større
17837990 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17807990 Supplier SHOWA™ Supplier No. 881407S
Tekstureret neoprenbelægning øger den taktile fingerfærdighed for at beskytte hænderne, når du arbejder i fugtige eller fedtede omgivelser. Handsker er designet til at modstå temperaturer op til °500 F (°260 C), selv efter flere vaske.
  • Varmebestandige handsker designet til at modstå temperaturer op til 500 °F (260 °C)
  • Tekstureret neopren overfladebelægning øger den taktile følsomhed
  • Uigennemtrængelige handsker holder hænderne beskyttet i fugtige eller fedtede omgivelser
  • Nem på- og aftagning i nødstilfælde
  • Maskinvaskbar
Specifications
Certificeringer/compliance 21 CFR 170-199
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420: 2003 + A1 2009
Konstruktion Klip og syet
Belægningsmateriale Neopren
Farve Sort
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Størrelse Lille
Temperatur (engelsk) Max. 500 °F
Temperatur (metrisk) Maks 260 °C
Til brug med (applikation) Vedligeholdelse af biler, bagerier, støbning, teknik, mekanik og metalstempling
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld/polyester blanding
Serie 8814
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm