Få mere at vide
SHOWA™ Neoprenbelagte varmebestandige handsker - 14 tommer.
Beschreibung
- Varmebestandige handsker designet til at modstå temperaturer op til 500 °F (260 °C)
- Tekstureret neopren overfladebelægning øger den taktile følsomhed
- Uigennemtrængelige handsker holder hænderne beskyttet i fugtige eller fedtede omgivelser
- Nem på- og aftagning i nødstilfælde
- Maskinvaskbar
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 170-199 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420: 2003 + A1 2009 |
| Konstruktion | Klip og syet |
| Belægningsmateriale | Neopren |
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Størrelse | Medium |
| Temperatur (engelsk) Max. | 500 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 260 °C |
| Til brug med (applikation) | Vedligeholdelse af biler, bagerier, støbning, teknik, mekanik og metalstempling |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?