Få mere at vide
Neophytadiene (80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neophytadiene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h7,17,19-20H,1,4,8-16H2,2-3,5-6H3 |
| Formel vægt | 278.2974 |