Få mere at vide
Neopentylamin, 97%
Artikelnummer. p-7077179 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15254208 25 mL 25ml
15264208 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254208 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173690250
CAS: 5813-64-9 | C5H13N | 87,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5813-64-9
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.17
MDL nummer MFCD00008134
InChI nøgle XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
PubChem CID 79882
IUPAC navn 2,2-dimethylpropan-1-amin
SMIL CC(C)(C)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neopentylamine
Tæthed 0.7400g/mL
Kogepunkt 79,0 °C til 82,0 °C
Flammepunkt −13 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel (CH3)3CCH2NH2
Brydningsindeks 1.403
Mængde 25 mL
Beilstein 04,188
Specifik vægtfylde 0.74
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 87.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neopentylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.