Få mere at vide
Neopentyl Glycol Diglycidyl Ether (>40%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane |
| CAS | 17557-23-2 |
| Molekylær formel | C11 H20 O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Oxirane','2,2'-[(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis-, Propane','1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethyl- (8CI), 2,2'-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,3-Bis(glycidyloxy)-2,2-dimethylpropane, 2,2-Bis(glycidyloxym |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2 |
| IUPAC navn | 2-[[2,2-dimethyl-3-(oxiran-2-ylmethoxy)propoxy]methyl]oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.274 |
| Formel vægt | 216.136 |