Få mere at vide
Neopentylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377675
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377675 25 g 25g
11367675 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02365.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 753-89-9 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Neopentylchlorid er et substrat, der bruges til kvantemekaniske beregninger på LinB til undersøgelse af aktive site-konformationer og protonationstilstande til katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Neopentylchlorid er et substrat, der
bruges til kvantemekaniske beregninger på LinB til undersøgelse af aktive site-konformationer og protonationstilstande til katalyse.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 753-89-9
Molekylær formel C5H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 106.593
MDL nummer MFCD00000941
InChI nøgle JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12956
IUPAC navn 1-chlor-2,2-dimethylpropan
SMIL CC(C)(C)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neopentyl chloride
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 0.868
Kogepunkt 83°C to 84°C
Flammepunkt −8°C (17°F)
Lugt Sweet
Lineær formel (CH3)3CCH2Cl
Brydningsindeks 1.4039
Mængde 25 g
FN nummer UN1107
Beilstein 1730985
Synonym neopentyl chloride, propane, 1-chloro-2,2-dimethyl, neo-pentylchloride, t-c4h9ch2cl, 2,2-dimethylpropyl chloride, acmc-1bc1q, neopentyl chloride 5g, propane,1-chloro-2,2-dimethyl, 1-chloro-2,2-dimethylpropane
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 106.6
Procent renhed 98%