Få mere at vide
Neopentylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352226 5 g 5g
11362226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03579.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151.05 g/mol
Neopentylbromid anvendes til syntese af S-alkylerede cysteinderivater med forgrenede alkylkæder. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Neopentylbromid anvendes til syntese af S-alkylerede cysteinderivater med forgrenede alkylkæder. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether, aetone og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-17-1
Molekylær formel C5H11Br
Molekylvægt (g/mol) 151.05
MDL nummer MFCD00000209
InChI nøgle CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g
PubChem CID 12415
IUPAC navn 1-brom-2,2-dimethylpropan
SMIL CC(C)(C)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neopentyl bromide
Tæthed 1.195
Kogepunkt 104°C to 106°C
Flammepunkt 6°C (42°F)
Brydningsindeks 1.436
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730989
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether,aetone and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 151.05
Procent renhed 98%