missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Neopentyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30480594
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480594 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39000310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Neopentyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonate
CAS 648905-68-4
Molekylær formel C17H27BO5S
Mængde 10 mg
Synonym 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonic Acid 2,2-dimethylpropyl Ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzenesulfonic Acid 2,2-dimethylpropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H27BO5S/c1-15(2,3)12-21-24(19,20)14-10-8-13(9-11-14)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,12H2,1-7H3
SMIL O=S(C1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1)(OCC(C)(C)C)=O
IUPAC navn neopentyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 354.27
Formel vægt 354.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.