Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ Transfektionsrør
Artikelnummer. 11578826
Skift visning
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11578826 Pakke m. 1 stk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11578826 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. MPT100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De Neon™ Transfektionsrør er designet specielt til brug med Neon™ Transfektionssystem-enhed (MPK5000).
hver Neon™ Transfection System Kit (MPK1096 og MPK10096) leveres allerede med 20 elektroporationsrør. Den ekstra pakke med 100 rør tilbydes til de laboratorier, der ønsker at bruge enkelte rør pr. reaktion afhængigt af deres eksperimentelle opsætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De Neon™ Transfektionsrør kommer i en pakke med 100 rør. Der henvises til Neon™ Transfection System brugermanual til protokol instruktioner. Til brug ved stuetemperatur under normale laboratorieforhold.
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype RNA, DNA
Til brug med (udstyr) Neon™-transfektionssystem
Til brug med (applikation) Transfektion
Produktlinje Neon
Produkttype Transfektionsrør
Mængde Pakke m. 1 stk.
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde 2x10^4 - 6 x10^8 celler; Varierer efter celletype
Systemtype Neon™-transfektionssystem