Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ transfektionssystem 100μ l-sæt
Descripción
Includes
30 ml resuspensionsbuffer R, 30 ml resuspensionsbuffer T, 2 x 150 ml elektrolytisk buffer E2, 96 x 100μl neon™-spidser, 20 neonelektroporeringsrør
- Til brug med Neon transfektionssystem
- Brug dette sæt til transfektionsvolumener på 100 μl, indeholdende 5 x 10 5-2 x 106 klæbende celler eller 1 x 10 6-5 x 10 6 suspensionsceller
- Celler, der er blevet transfekteret ved hjælp af de medfølgende 100 μ l neonspidser, er derefter klar til at blive vasket og udpladet i en 6-brønds, 60 mm eller 10 cm kulturskål, afhængigt af protokol
Adenoviral shRNA, Cellekultur, Lentiviral shRNA& miRNA, Plasmidtransfektion, RNAi, RNAi-transfektion, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, retroviral RNAi, stamcelle& Primære celletransfektioner, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion, vektorbaseret RNAi, siRNA
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Especificaciones
Especificaciones
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, lavt proteinindhold, xenofri, reducerede vækstfaktorer, reduceret serum |
| Indhold og opbevaring | • 30 ml resuspensionsbuffer R • 30 ml resuspensionsbuffer T • 2 x 150 ml elektrolytisk buffer E2 • 96 x 100μ l neon™ -spidser • 20 neon™-elektroporationsrør Opbevar bufferboksen ved 4 ° °C og boksen med spidsrør& ved stuetemperatur. |
| Celletype | Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| Koncentration | 5 x 10^5 - 2 x 10^6 celler/ml (vedhæftende celler), 1 x 10^6 - 5 x 10^6 celler/ml |
| Til brug med (udstyr) | Neon™-transfektionssystem |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 96 x 2 |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.