Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ transfektionssystem 100μ l-sæt
Artikelnummer. 10704289
Antal reaktioner:
50 reaktioner
96 x 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10704289
Brand: Invitrogen™ MPK10025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Neon™ transfektionssystem 100μ l-sæt
Neon™ transfektionssystem 100μ l-sæt er designet specifikt til brug med MPK5000. Brug dette sæt til transfektionsvolumener på 100μ l, der indeholder 5x 105 –2x 106 adhærente celler eller 1x 106 –5x 106 suspensionsceller. Celler, der er blevet transfekteret ved hjælp af de medfølgende 100 μ l neon™-spidser er derefter klar til at blive vasket og udlagt i en 6-brønds, 60 mm eller 10 cm kulturskål, afhængigt af din protokol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, lavt proteinindhold, xenofri, reducerede vækstfaktorer, reduceret serum
Indhold og opbevaring Neon™ transfektionssystem 100μ l-sæ leveres med 10 ml resuspensionsbuffer R, 10 ml resuspensionsbuffer T og 75 ml E2 elektrolytisk buffer i en boks og 25 x 100 μl reaktionsspidser og 5 elektroporationsroslash;r i en separat boks. Se brugervejledningen til Neon™ transfektionssystem for protokolinstruktioner. Opbevar bufferboksen ved 4 °C og boksen til& spidserne ved stuetemperatur.
Celletype Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA
Promotor CMV
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) Neon™-transfektionssystem
Til brug med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 50 reaktioner
Produktlinje Neon
Produkttype Transfektionssystem
Mængde 25 x 2 reaktioner
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde 2x10^4 - 6 x10^8 celler; Varierer efter celletype
Systemtype Neon™-transfektionssystem
Volumen (metrisk) prøve 100 μl