Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ transfektionssystem 100μ l-sæt
Beskrivelse
Indeholder
30 ml resuspensionsbuffer R, 30 ml resuspensionsbuffer T, 2 x 150 ml elektrolytisk buffer E2, 96 x 100μl neon™-spidser, 20 neonelektroporeringsrør
- Til brug med Neon transfektionssystem
- Brug dette sæt til transfektionsvolumener på 100 μl, indeholdende 5 x 10 5-2 x 106 klæbende celler eller 1 x 10 6-5 x 10 6 suspensionsceller
- Celler, der er blevet transfekteret ved hjælp af de medfølgende 100 μ l neonspidser, er derefter klar til at blive vasket og udpladet i en 6-brønds, 60 mm eller 10 cm kulturskål, afhængigt af protokol
Adenoviral shRNA, Cellekultur, Lentiviral shRNA& miRNA, Plasmidtransfektion, RNAi, RNAi-transfektion, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, retroviral RNAi, stamcelle& Primære celletransfektioner, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion, vektorbaseret RNAi, siRNA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, lavt proteinindhold, xenofri, reducerede vækstfaktorer, reduceret serum |
| Indhold og opbevaring | • 30 ml resuspensionsbuffer R • 30 ml resuspensionsbuffer T • 2 x 150 ml elektrolytisk buffer E2 • 96 x 100μ l neon™ -spidser • 20 neon™-elektroporationsrør Opbevar bufferboksen ved 4 ° °C og boksen med spidsrør& ved stuetemperatur. |
| Celletype | Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| Koncentration | 5 x 10^5 - 2 x 10^6 celler/ml (vedhæftende celler), 1 x 10^6 - 5 x 10^6 celler/ml |
| Til brug med (udstyr) | Neon™-transfektionssystem |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 96 x 2 |
| Show More |