Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™-transfektionssystem 10μ l-sæt
Artikelnummer. p-7180350
Skift visning
Antal reaktioner:
25 x 2
96 x 2
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10698888 25 x 2 Hver
10124334 96 x 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10698888 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. MPK1025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Neon™-transfektionssystem 10μ l-sæt
Neon™ transfektionssystem 10μ l-sæt er designet specifikt til brug med MPK5000. Brug dette sæt til transfektionsvolumener på 10μ l, der indeholder 5 x 104 –2 x 10 5 adhærente celler eller 1x 105–5 x 105 suspensionsceller. Celler, der er blevet transficeret ved hjælp af det medfølgende 10 μ l neon™-spidser er klar til at blive vasket og anbragt i en kulturskål med flere brønde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, lavt proteinindhold, xenofri, reducerede vækstfaktorer, reduceret serum
Indhold og opbevaring Neon™ transfektionssystem 10 μl-sæt leveres med 1 ml resuspensionsbuffer R, 1 ml resuspensionsbuffer T og 75 ml E elektrolytisk buffer i én boks og 25 reaktionsleveringsspidser og 5 elektroporationsroslash;r i en separat boks. Se brugervejledningen til Neon™ for protokolinstruktioner. Opbevar bufferboksen 4 °C og boksen til& spidserne ved stuetemperatur.
Celletype Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) Neon™-transfektionssystem
Til brug med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 25 x 2
Produktlinje Neon
Produkttype Transfektionssystem
Mængde 25 x 2 reaktioner
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde 2x10^4 - 6 x10^8 celler; Varierer efter celletype
Systemtype Neon™-transfektionssystem
Volumen (metrisk) prøve 10 μl