Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™-transfektionssystem 10μ l-sæt
Beskrivelse
Indeholder
3 x 1 ml resuspensionsbuffer R, 3 x 1 ml resuspensionsbuffer T, 2 x 150 ml elektrolytisk buffer E, 96 x 10 μ l neonspidser, 20 neonelektroporationsrør
- Fri for animalsk oprindelse, serumfri og designet specielt til brug med Neon transfektionssystemet
- Anvendes til transfektionsvolumener på 10 μl, indeholdende 5 x 10 4-2 x 10 5 adhærente celler eller 1 x 10 6-5 x 10 5 suspensionsceller
- Celler, der er blevet transficeret ved hjælp af medfølgende 10 μl neonspidser, er klar til at blive vasket og anbragt i en kulturskål med flere brønde
Adenoviral shRNA, Cellekultur, Lentiviral shRNA& miRNA, Plasmidtransfektion, RNAi, RNAi-transfektion, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, retroviral RNAi, stamcelle& Primære celletransfektioner, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion, vektorbaseret RNAi, siRNA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, lavt proteinindhold, xenofri, reducerede vækstfaktorer, reduceret serum |
| Indhold og opbevaring | • 3 x 1 ml resuspensionsbuffer R • 3 x 1 ml resuspensionsbuffer T • 2 x 150 ml elektrolytisk buffer E • 96 x 10μ l neon™-spidser • 20 neon™ elektroporationsrør Opbevar bufferboksen ved 4°C og spids- og rørboksen ved stuetemperatur. |
| Celletype | Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| Koncentration | 10 x 10^4 - 2 x 10^5 celler/ml (vedhæftende celler), 1 x 10^6 - 5 x 10^5 celler/ml |
| Til brug med (udstyr) | Neon™-transfektionssystem |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 96 x 2 |
| Vis mere |