Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanals rør
Beskrivelse
Neon NxT Electroporation System 1-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem med 1-kanals pipette (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Hver Neon NxT Elektroporationssystemsæt til 25 x 2 reaktioner (kat. nr. N1025 og N10025) leveres med otte 1-kanals rør og hver Neon NxT Elektroporationssystemsæt med 1-kanalsrør til 96 x 2 reaktioner (kat. nr. N1096 og N10096) leveres med 32 1-kanalsrør. Denne pakke med ekstra rør tilbydes til dem, der ønsker at bruge enkelte rør pr. reaktion afhængigt af deres eksperimentelle opsætning eller til reaktioner med 1-kanals pipetten, når de overvejende bruger 8-kanals pipetten og bruger kits, der indeholder 8-kanals rørene.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 96 rør, 96 rør |
| Celletype | Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | Elektroporationspipettespids |
| Til brug med (udstyr) | Neon™ NxT-elektroporationssystem |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| Til brug med (applikation) | Elektroporation, Transfektion |