Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanals rør
Artikelnummer. 30245030
Skift visning
Mængde:
24 rør
96 rør, 96 rør
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30245030 24 rør
18065321 96 rør, 96 rør
17879444 96 rør, 96 rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30245030 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NT24
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Neon NxT Electroporation System 1-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem med 1-kanals pipette.
Neon NxT Elektroporationssystem 1-kanals rør er specifikt designet til brug med Neon NxT elektroporationssystemet med 1-kanals pipette (kategori nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Hvert Neon NxT elektroporationssystemkit til 25 x 2 reaktioner (kategori nr. N1025 og N10025) leveres med otte 1-kanals rør, og hvert Neon NxT elektroporationssystemkit med 1-kanals rør til 96 x 2 reaktioner (kategori nr. N1096 og N10096) leveres med 32 1-kanals rør.
Denne pakke med ekstra rør tilbydes til dem, der ønsker at bruge enkeltrør pr. reaktion afhængigt af deres eksperimentelle opsætning, eller til reaktioner med 1-kanals pipetten, hvor man overvejende bruger 8-kanals pipetten og benytter sæt, der indeholder 8-kanals rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Inkluderer 24 rør, brug ved stuetemperatur under normale laboratorieforhold. Der henvises til Neon™ NxT Electroporation System brugervejledning til protokol instruktioner.
Mængde 24 rør
Til brug med (udstyr) Neon NxT Elektroporationssystem
Til brug med (applikation) Elektroporation
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.