Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanals rør
Artikelnummer. 18065321
Skift visning
Mængde:
24 rør
96 rør, 96 rør
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065321 96 rør, 96 rør
30245030 24 rør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065321 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NT96
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neon NxT Electroporation System 1-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem med 1-kanals pipette.
Neon NxT Electroporation System 1-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem med 1-kanals pipette (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Hver Neon NxT Elektroporationssystemsæt til 25 x 2 reaktioner (kat. nr. N1025 og N10025) leveres med otte 1-kanals rør og hver Neon NxT Elektroporationssystemsæt med 1-kanalsrør til 96 x 2 reaktioner (kat. nr. N1096 og N10096) leveres med 32 1-kanalsrør. Denne pakke med ekstra rør tilbydes til dem, der ønsker at bruge enkelte rør pr. reaktion afhængigt af deres eksperimentelle opsætning eller til reaktioner med 1-kanals pipetten, når de overvejende bruger 8-kanals pipetten og bruger kits, der indeholder 8-kanals rørene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 96 rør, 96 rør
Celletype Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format Elektroporationspipettespids
Til brug med (udstyr) Neon™ NxT-elektroporationssystem
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (applikation) Elektroporation, Transfektion