Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanals pipette
Beskrivelse
Neonet NxT Electroporation System 1-kanals pipette er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. nr. NEON1S). Hver Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S og NEON18SK) leveres med en 1-kanals pipette. Denne pipette tilbydes separat til dem, der har brug for en ekstra 1-kanals pipette eller udskiftning af deres eksisterende pipette.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Neon™ NxT 10-μ L og 100-μ L tips |
| Produktlinje | Neon NxT |
| Type | Elektroporationspipette |
| Volumen (metrisk) | 10, 100μ L |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Til brug med (udstyr) | Neon™ NxT-elektroporationssystem |
| Mængde | 1 pipette |