Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 8-kanals rør
Artikelnummer. 30245026
Skift visning
Mængde:
8 rør
Artikelnummer. Mængde
30245026 8 rør
1 options
Artikelnummer. 30245026 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NT8
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Neon NxT Electroporation System 8-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem med 8-kanals pipette.
Neon NxT Electroporation System 8-Channel Tubes are designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System with 8-Channel Pipette (Cat. Nos. NEON18S, NEON18SK, NEON8, NEON8U). Each Neon NxT Electroporation System Kit with 8-Channel Tubes for 96 x 2 reactions (Cat. Nos. N1096-8 and N10096-8) comes with four 8-channel tubes and each Neon NxT Electroporation System Kit for 384 x 2 reactions (Cat. Nos. N10384-8 and N100384-8) comes with sixteen 8-channel tubes. This pack of eight tubes is offered for those wishing to use one tube per eight reactions (tubes can be used up to twelve times) depending on their experimental setup.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Inkluderer 8 x 8-kammer rør, brug ved stuetemperatur under normale laboratorieforhold. Der henvises til Neon™ NxT Electroporation System brugervejledning til protokol instruktioner.
Mængde 8 rør
Til brug med (udstyr) Neon™ NxT-elektroporationssystem
Til brug med (applikation) Elektroporation