Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 8-kanals pipette
Artikelnummer. 30245209
Skift visning
Mængde:
1 pipette
Artikelnummer. Mængde
30245209 1 pipette
1 options
Artikelnummer. 30245209 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NEON8P
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Neonet NxT Electroporation System 8-Channel Pipette er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem.
Neon NxT Elektroporationssystemet 8-kanals pipette er designet specifikt til brug med Neon NxT elektroporationssystemet (Kat. Nr. NEON18S). Hvert Neon NxT elektroporationssystem med 1-kanals og 8-kanals pipetter (Kat. nr. NEON18S og NEON18SK) leveres med en 8-kanals pipet. De, der ønsker at opgradere deres Neon NxT elektroporationssystem med 1-kanals pipette (Kat. nr. NEON1S, NEON1SK), bør vælge Neon NxT Electroporation System 8-kanals opgraderingspakken (Kat. nr. NEON8 og NEON8U), som inkluderer Neon NxT elektroporationssystemet 8-kanals pipetten, 8-kanals pipettestation og 8-kanals softwareaktivering. Denne pipet tilbydes separat til dem, der har brug for en ekstra 8-kanals pipette eller erstatning for deres eksisterende pipette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Transfektion
Til brug med (udstyr) Neon™ NxT-elektroporationssystem
Mængde 1 pipette
Tip Type Neon™ NxT 10-μ L og 100-μ L
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.