Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT-elektroporationssystem
Artikelnummer. 17869444
Skift visning
garanti:
1 års standardgaranti
Artikelnummer. garanti
17869444 1 års standardgaranti
1 options
Artikelnummer. 17869444 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NEON1S
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Neonet NxT Elektroporationssystem med 1-kanals pipette er en næste generations elektroporationsplatform, der udnytter den unikke og pålidelige neonelektroporationsteknologi, som øger transfektionseffektiviteten og cellelevedygtigheden.
Neonet NxT Electroporation System er en næste generations elektroporationsplatform, der udnytter den unikke og pålidelige Neon-elektroporationsteknologi, som øger transfektionseffektiviteten og cellelevedygtigheden. Systemet strømliner transfektionen af pattedyrsceller, herunder primære celler, stamceller og celler, der er vanskelige at transfektere, med henblik på hurtig og effektiv levering af nukleinsyrer.
Funktionerne i Neon NxT-elektroporationssystemet omfatter:
  • Dokumenteret præstation —op til 90 % transfektionseffektivitet i mange celletyper, herunder primære celler, stamceller og celler, der er vanskelige at transfektere, samtidig med at cellernes levedygtighed bevares med elektroporationsspidsteknologi
  • Fleksibel —let at transfektere 1 x 10 4 celler til 1 x 10 7 celler pr. reaktion
  • Enkel —nem tretrinsproces med et enkelt buffersæt til alle celletyper, der indeholder Neon NxT resuspensions-buffer til genomredigering
  • Kan tilpasses —optimer elektroporationsparametre frit eller brug over 400 forprogrammerede protokoller med mulighed for at gemme op til 10.000 ekstra protokoller
  • Forbindelse —Invitrogen TransfectionLab cloud-app på Thermo Fisher Connect kombineret med Instrument Connect giver mulighed for digital forsøgsdesign og tilslutning til Neon NxT-systemet
  • Forbedret brugervenlighed — forbedret pipetteergonomi med ClipTip interlocking-teknologi, forbedret feedback-loop og intuitiv brugergrænseflade med pladeopsætning
Pålidelig elektroporationsspidsteknologi
I modsætning til almindelige kuvettebaserede elektroporationskamre bruger Neon NxT-systemet et patenteret, biologisk kompatibelt pipettespids-kammer, der maksimerer afstanden mellem de to elektroder og samtidig minimerer deres overfladeareal, hvilket skaber et mere ensartet elektrisk felt. Dette design giver mulighed for bedre opretholdelse af fysiologiske forhold, hvilket resulterer i høj celleoverlevelse sammenlignet med konventionel elektroporation.
Opbevaring af prøver
Den unikke Neon NxT-pipettespids eliminerer behovet for en separat elektroporationskuvette eller -plade, mens instrumentets kompakte design gør det nemt at få plads i et biosikkerhedsskab. Værdifulde celler går ikke tabt ved prøveoverførsel, og der er mindre risiko for kontaminering.
Plug-n-play ud af boksen
Elektroporationsprocessen kunne ikke være enklere. Vælg Quick Start eller opsæt en plade til et helt eksperiment, og tildel protokoller til hver brønd. Aspirér celler og plasmidblanding ind i Neon NxT-pipettespidsen, sæt den i pipettestationen, og tryk på elektroporat. Se, hvordan den valgte brønd på skærmen får et grønt flueben som tegn på vellykket elektroporation; pipetter derefter de transfekterede celler over i din dyrkningsbeholder.
Udfør flere transfektioner med begrænsede eller dyrebare celler
Dine celler kan være begrænsede, når du skal udføre neuronale forberedelser, eller når du beriger til homogene cellepopulationer via FACS eller Dynabeads-berigelse. I disse tilfælde kan en reduktion af det nødvendige antal celler pr. transfektion give dig mulighed for at udføre mere komplekse eksperimenter med dine dyrebare celler.
Neon NxT-servicemuligheder
Standard garanti
Hvert Neon NxT-system leveres med et års garanti. Hvis instrumentet skal repareres inden for det første år, kan det sendes til vores reparationscenter og repareres uden omkostninger for dig. Hvis du køber en af nedenstående udvidede garantimuligheder, får du de angivne tjenester i løbet af den oprindelige garantiperiode.
Muligheder for udvidet garanti
  • Rapid Exchange (REX) (kat.nr. ZGEXSCNEONNXT) Hvis din Neon NxT-enhed skal repareres, kan den ombyttes til en fabriksrenoveret erstatningsenhed uden ekstra omkostninger, som normalt ankommer inden for kun to arbejdsdage.
  • ABRC support (kat. nr. ZG03SCNEONNXT) Hvis din Neon NxT-enhed skal repareres, kan den sendes til reparation og returneres til dig inden for 21 arbejdsdage.
  • ABRC Support Plus (kat. nr. ZG04SCNEONNXT) Hvis din Neon NxT-enhed skal repareres, kan den sendes til reparation og returneres til dig inden for 21 arbejdsdage. Og mens din enhed bliver repareret, får du tilsendt et låneinstrument, så du undgår nedetid.
Kvalifikationstjenester (kat. nr. IQOQ A57744)
Du kan tilføje kvalifikationsservices som supplement til din udvidede garantiserviceplan. Instrumenthardwarekvalifikationer for Neon NxT-systemet omfatter installationskvalifikation (IQ) og driftskvalifikation (OQ) for at dokumentere og verificere, at instrumentet er installeret og fungerer i henhold til producentens specifikationer.
IQ leverer dokumenteret bevis for og verifikation af, at instrumentet er leveret og installeret i henhold til producentens specifikationer.
OQ giver dokumenteret verifikation af, at instrumentets undersystemer fungerer som designet, og verificerer, at et instruments funktionalitet opfylder producentens driftsspecifikationer.
IQOQ anbefales ved installation, efter flytning af instrumentet, efter software- eller hardwareopgraderinger og efter kritiske reparationer. Vores kvalificeringsspecialister vil samarbejde med dig om at levere rettidige, omkostningseffektive og pålidelige kvalificeringstjenester, der omfatter pålidelig dokumentation i revisionsstil.
Spørg instrumentets salgsrepræsentant om muligheden for at få udvidet garantidækning og IQOQ ved køb af instrumentet.
For de instrumenter, der allerede findes i dit laboratorium, bedes du kontakte din lokale salgskonsulent eller gå ind på Kontakt os.
Kontraktmuligheder er ikke tilgængelige i alle regioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Kolber, plader (6-brønd, 12-brønd, 24-brønd og 96-brønd)
Til brug med (applikation) Transfektion
Produkttype Neon™ NxT Elektroporationssystem
Spænding 100-240 VAC
Spændingsområde (HV-tilstand) 500 til 2500 V (elektroporation)
Spændingsområde (LV-tilstand) 500 til 2500 V (elektroporation)
Vise Berøringsskærm i farver
Pulsnummerområde 1 til 10 impulser
Pulsbreddeområde 1 til 100 ms
Mængde Hver
Watt 270 W
Elektriske krav 100/240 VAC, 50/60 Hz, 270 VA
Indhold og opbevaring •Neon NxT elektroporationsanordning
• 1-kanals pipette
• 1-kanals pipettestation
• Strømledning
• Hurtig reference guide
Interface Berøringsskærm
garanti 1 års standardgaranti