Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 100-μ L-sæt med 1-kanals rør
Artikelnummer. 18035331
Skift visning
Antal reaktioner:
25 x 2 reaktioner
96 x 2 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
18035331 25 x 2 reaktioner
17809444 25 x 2 reaktioner
17819444 96 x 2 reaktioner
18015341 96 x 2 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18035331 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N10025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6320.00 DKK
    5814.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 505.35 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Neonet NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem.
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •10 ml Resuspension R-buffer; opbevares ved °4 C
•10 mL Resuspension T-buffer; opbevares ved °4 C
•10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; opbevares ved °4 C
•50 mL Elektrolytisk E100-buffer; opbevares ved °4 C
•25 reaktionsspidser
•8 elektroporations 1-kanals rør
Celletype Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format Elektroporationspipettespids
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) Neon™ NxT-elektroporationssystem
Til brug med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 25 x 2 reaktioner
Produkttype Pipettespids
Mængde 25 x 2 reaktioner
Volumen (metrisk) prøve 100μ L