Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 100-μ L-sæt med 1-kanals rør
Artikelnummer. 17809444
Antal reaktioner:
25 x 2 reaktioner
96 x 2 reaktioner
Artikelnummer. 17809444
Brand: Invitrogen™ N10025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Neonet NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem.
Neonet NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit med 1-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Brug dette sæt til transfektionsvolumener på 100μ L, indeholdende 5 x 105 –2 x 106 adhærente celler eller 1 x 106 –5 x 106 suspensionsceller. Celler, der er blevet transficeret ved hjælp af de medfølgende 100-μ L Neon NxT spidserne er derefter klar til at blive vasket og anbragt i en kulturskål med flere brønde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •10 ml Resuspension R-buffer; opbevares ved °4 C
•10 mL Resuspension T-buffer; opbevares ved °4 C
•10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; opbevares ved °4 C
•50 mL Elektrolytisk E100-buffer; opbevares ved °4 C
•25 reaktionsspidser
•8 elektroporations 1-kanals rør
Celletype Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format Elektroporationspipettespids
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) Neon™ NxT-elektroporationssystem
Til brug med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 25 x 2 reaktioner
Produkttype Pipettespids
Mængde 25 x 2 reaktioner
Volumen (metrisk) prøve 100μ L