Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 10μ L-sæt med 8-kanals rør
Beskrivelse
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 8-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System with 8-channel pipette and pipette station (Cat. Nos. NEON18S, NEON18SK, NEON8, NEON8U). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104 to 2 x 105 adherent cells or 1 x 105 to 5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be plated into a multi-well culture dish.
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 8-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. Nr. MPK5000) med 8-kanals pipette og pipettestation (Kat. Nr. NEON18S, NEON18SK, NEON8, NEON8U). Brug dette sæt til transfektionsvolumener på 10μ L, indeholdende 5 x 104 til 2 x 105 adhærente celler eller 1 x 105 til 5 x 105 suspensionsceller. Celler, der er blevet transficeret ved hjælp af de medfølgende 10-μ L Neon NxT spidserne er klar til at blive anbragt i en kulturskål med flere brønde.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Stamcelle, primær celle, svær at transficere celle |
| Indhold og opbevaring | Boks 1 indeholder: • Resuspension R-buffer, 4 x 1 ml • Resuspension T-buffer, 4 x 1 ml • Resuspension Genome Editing Buffer, 4 x 1 mL • Elektrolytisk E10-buffer, 2 x 100 mL Opbevares °ved 4 C. Boks 2 indeholder: • Reaktionstips, 96 tips • Elektroporation 8-kanals rør, 4 rør Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Elektroporationspipettespids |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| Til brug med (udstyr) | Neon™ NxT-elektroporationssystem |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 96 x 2 reaktioner |
| Mængde | 96 x 2 reaktioner |
| Volumen (metrisk) prøve | 10μ L |