Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 10-μ L-sæt med 1-kanals rør
Artikelnummer. p-7229403
Antal reaktioner:
25 x 2 reaktioner
96 x 2 reaktioner
Artikelnummer. 17829444
Brand: Invitrogen™ N1025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem.
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 1-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Brug dette sæt til transfektionsvolumener på 10μ L, indeholdende 5 x 104 –2 x 105 adhærente celler eller 1 x 105 –5 x 105 suspensionsceller. Celler, der er blevet transficeret ved hjælp af de medfølgende 10-μ L Neon NxT spidserne er klar til at blive vasket og anbragt i en kulturskål med flere brønde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 mL Resuspension R-buffer; opbevares ved °4 C
•1 mL Resuspension T-buffer; opbevares ved °4 C
•1 mL Resuspension Genome Editing Buffer; opbevares ved °4 C
•50 mL Elektrolytisk E10-buffer; opbevares ved °4 C
•25 reaktionsspidser
•8 elektroporations 1-kanals rør
Celletype Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format Elektroporationspipettespids
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) Neon™ NxT-elektroporationssystem
Til brug med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 25 x 2 reaktioner
Produkttype Pipettespids
Mængde 25 x 2 reaktioner
Volumen (metrisk) prøve 10μ L