Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 10-μ L-sæt med 1-kanals rør
Beskrivelse
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104–2 x 105 adherent cells or 1 x 105–5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 1-kanals rør er designet specielt til brug med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Brug dette sæt til transfektionsvolumener på 10μ L, indeholdende 5 x 104 –2 x 105 adhærente celler eller 1 x 105 –5 x 105 suspensionsceller. Celler, der er blevet transficeret ved hjælp af de medfølgende 10-μ L Neon NxT spidserne er klar til at blive vasket og anbragt i en kulturskål med flere brønde.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •4 x 1 mL Resuspension R-buffer; opbevares ved °4 C •4 x 1 mL Resuspension T-buffer; opbevares ved °4 C •4 x 1 mL Resuspension Genome Editing Buffer; opbevares ved °4 C •2 x 100 mL Elektrolytisk E10-buffer; opbevares ved °4 C •96 reaktionsspidser •32 elektroporations 1-kanals rør |
| Celletype | Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | Elektroporationspipettespids |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| Til brug med (udstyr) | Neon™ NxT-elektroporationssystem |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 96 x 2 reaktioner |
| Produkttype | Pipettespids |
| Mængde | 96 x 2 reaktioner |
| Volumen (metrisk) prøve | 10μ L |