Få mere at vide
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem med 1-kanals og 8-kanals pipetter
Beskrivelse
Neonet NxT Elektroporationssystem med 1-kanals og 8-kanals pipetter er en næste generations elektroporationsplatform, der udnytter den unikke og pålidelige neonelektroporationsteknologi, som øger transfektionseffektiviteten og cellelevedygtigheden. Systemet strømliner transfektionen af pattedyrsceller, herunder primære celler, stamceller og celler, der er vanskelige at transfektere, med henblik på hurtig og effektiv levering af nukleinsyrer. Med 8-kanals pipette og station, elektroporér op til 96 prøver på mindre end 15 minutter, mens du har fuld fleksibilitet over hver reaktion.
Funktioner af Neon NxT Elektroporationssystem inkluderer:
- Dokumenteret ydeevne —op til 90 % transfektionseffektivitet i mange celletyper, herunder primære, stamceller og vanskelige at transficere celler, samtidig med at cellernes levedygtighed bevares med elektroporationsspidsteknologi
- Fleksibel —transficerer let 1 x 10 4 celler til 1 x 10 7 celler pr. reaktion
- Enkel —let at udføre tre-trins proces med enkelt bufferkit til alle celletyper, der inkluderer Neon NxT Resuspension Genome Editing Buffer
- Kan tilpasses —frit optimere elektroporationsparametre eller udnytte over 400 forprogrammerede protokoller med mulighed for at gemme op til 10.000 yderligere protokoller
- Forbindelse —Invitrogen TransfectionLab cloud-app på Thermo Fisher Connect parret med Instrument Connect giver mulighed for digitalt eksperimentdesign og tilslutning til Neon NxT system
- Forbedret brugervenlighed —forbedret pipetteergonomi med ClipTip interlocking-teknologi, forbedret feedback-loop og intuitiv brugergrænseflade med pladeopsætning
Pålidelig elektroporationsspidsteknologi
I modsætning til standard kuvettebaserede elektroporationskamre, Neon NxT Systemet bruger et proprietært, biologisk kompatibelt pipettespidskammer, der maksimerer afstanden mellem de to elektroder og minimerer deres overfladeareal, hvilket genererer et mere ensartet elektrisk felt. Dette design giver mulighed for bedre opretholdelse af fysiologiske forhold, hvilket resulterer i høj celleoverlevelse sammenlignet med konventionel elektroporation.
Opbevaring af prøver
Den unikke Neon NxT pipettespidsen eliminerer behovet for en separat elektroporationskuvette eller plade, mens instrumentets kompakte design muliggør en nem tilpasning i et biosikkerhedsskab. Værdifulde celler går ikke tabt ved prøveoverførsel, og der er mindre risiko for kontaminering.
Plug-n-play ud af boksen
Elektroporationsprocessen kunne ikke være enklere. Vælg Quick Start eller opsæt en plade til et helt eksperiment, og tildel protokoller til hver brønd. Aspirer celler og plasmid blandes ind i neon NxT pipettespidsen, dock i pipettestationen, og tryk elektroporer. Se, hvordan den valgte brønd på skærmen får et grønt flueben som tegn på vellykket elektroporation; pipetter derefter de transfekterede celler over i din dyrkningsbeholder.
Udfør flere transfektioner med begrænsede eller dyrebare celler
Dine celler kan være begrænsede, når du skal udføre neuronale forberedelser, eller når du beriger til homogene cellepopulationer via FACS eller Dynabeads berigelse. I disse tilfælde kan en reduktion af det nødvendige antal celler pr. transfektion give dig mulighed for at udføre mere komplekse eksperimenter med dine dyrebare celler.
Neon NxT service muligheder
Standard garanti
Hver Neon NxT systemet leveres med et års garanti. Hvis instrumentet skal repareres inden for det første år, kan det sendes til vores reparationscenter og repareres uden omkostninger for dig. Hvis du køber en af nedenstående udvidede garantimuligheder, får du de angivne tjenester i løbet af den oprindelige garantiperiode.
Muligheder for udvidet garanti
- Rapid Exchange (REX) (Kat. Nr. ZGEXSCNEONNXT1AND8) Hvis din Neon NxT enheden kræver reparation, den kan ombyttes til en ny fabriksrenoveret enhed uden ekstra omkostninger, som normalt ankommer på kun 2 hverdage
- ABRC Support (Kat. Nr. ZG03SCNEONNXT1AND8) Hvis din Neon NxT enheden kræver reparation, kan den sendes til reparation og returneres til dig inden for 21 hverdage.
- ABRC Support Plus (Kat. Nr. ZG04SCNEONNXT1AND8) Hvis din Neon NxT enheden kræver reparation, kan den sendes til reparation og returneres til dig inden for 21 hverdage. Og mens din enhed bliver repareret, får du tilsendt et låneinstrument, så du undgår nedetid.
Kvalifikationstjenester –IQOQ (kat.nr. A40002936)
Du kan tilføje kvalifikationsservices som supplement til din udvidede garantiserviceplan. Instrumenthardware-kvalifikationer til Neon NxT Systemet omfatter installationskvalifikation (IQ) og operationel kvalifikation (OQ) for at dokumentere og verificere, at instrumentet er installeret og fungerer i overensstemmelse med producentens specifikationer.
IQ leverer dokumenteret bevis for og verifikation af, at instrumentet er leveret og installeret i henhold til producentens specifikationer.
OQ giver dokumenteret verifikation af, at instrumentets undersystemer fungerer som designet, og verificerer, at et instruments funktionalitet opfylder producentens driftsspecifikationer.
IQOQ anbefales ved installation, efter flytning af instrumentet, efter software- eller hardwareopgraderinger og efter kritiske reparationer. Vores kvalificeringsspecialister vil samarbejde med dig om at levere rettidige, omkostningseffektive og pålidelige kvalificeringstjenester, der omfatter pålidelig dokumentation i revisionsstil.
Spørg instrumentets salgsrepræsentant om muligheden for at få udvidet garantidækning og IQOQ ved køb af instrumentet.
For de instrumenter, der allerede findes i dit laboratorium, bedes du kontakte din lokale salgskonsulent eller gå ind på Kontakt os.
Kontraktmuligheder er ikke tilgængelige i alle regioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 24-brønds plade, 96-brønds plade |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Til brug med (udstyr) | Neon™ NxT-elektroporationssystem |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Spændingsområde (HV-tilstand) | 2500 V |
| Spændingsområde (LV-tilstand) | 500 V |
| Vise | Berøringsskærm i farver |
| Pulsnummerområde | 1 til 10 pulser |
| Pulsbreddeområde | 1 til 100 ms |
| Mængde | 1 system |
| Vis mere |