Få mere at vide
Neomycin Sulfate (White Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10447773
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10447773 5 g Amber Glass 5g
10396933 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10447773 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP26695
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Neomycin Sulfate is an antibiotic and is used in tissue culture studies. It can act as an inhibitor of protein biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-10-3
Molekylær formel C23H48N6O17S
Molekylvægt (g/mol) 712.72
MDL nummer MFCD29905465
InChI nøgle OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Synonym Neobiotic
PubChem CID 124080932
SMIL OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neomycin Sulfate
Type Neomycin Sulfate
Fysisk form Solid
pH 6.8
Tab ved tørring < 8%
Emballage Amber Glass
Styrke > 650μg/mg
Farve White
Mængde 5 g
Analyseprocentområde > 98.5 %
Merck Index 15, 6539
IUPAC navn 5-amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxane-3,4-diol; sulfuric acid
Formel vægt 614.65
Procent renhed >98.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin Sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .