Få mere at vide
Neomycin Sulfate (White Powder), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Neomycin Sulfate is an antibiotic and is used in tissue culture studies. It can act as an inhibitor of protein biosynthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neomycin Sulfate |
| Type | Neomycin Sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| pH | 6.8 |
| Tab ved tørring | < 8% |
| Emballage | Amber Glass |
| Styrke | > 650μg/mg |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | > 98.5 % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Neomycin Sulfate
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .