Få mere at vide
Melford Neomycinsulfat
Beskrivelse
Neomycinsulfat er et antibiotikum, der stammer fra bakterien Streptomyces fradiae og tilhører aminoglykosidklassen af antibiotika.
I molekylærbiologi er Neomycinsulfat almindeligvis brugt som et selektivt middel i genteknologiske eksperimenter og cellekulturapplikationer. Det er ofte inkluderet i vækstmedier eller buffere for at forhindre vækst af bakterier og sikre renheden af cellelinjer.
Neomycinsulfat virker ved at hæmme proteinsyntesen i bakterier, hvilket fører til celledød. Neomycinsulfat er også ansat i mikrobiologisk forskning. Det kan bruges til selektivt at isolere og identificere bakterier eller som kontrol til følsomhedstest i antimikrobielle resistensundersøgelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neomycin Sulfate |
| CAS | 1405-10-3 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C23H46N6O13-3H2OSO4 |