Få mere at vide
TOKU-E™ Neomycin ReadyMade™ Solution
Mængde:
100 ml
10 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Beskrivelse
- CAS Number: 1405-10-3
- Molecular Formula: C23H46N6O13
- Molecular Weight: 614.64 g/mol
- Storage Conditions: 2-8°C
- Form: Liquid
- Source: Streptomyces fradiae
- Spectrum: Neomycin is a broad-spectrum antibiotic; however, it is mostly used against Gram-negative bacteria
- Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit resulting in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neomycin Sulfate |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 1405-10-3 |
| pH | 5.0 to 7.5 |
| Kilde | Streptomyces fradiae |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Steril filtreret | Yes, 0.22 μm |
| Sterilitet | Sterile |
| Farve | Colorless |
| Koncentration | 8.0 to 12.0 mg/mL |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.