Få mere at vide
Neomycin C Hexaacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neomycin C Hexaacetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23H46N6O13 • 6(CH3COOH) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→3)-O-β-D-ribofuran osyl-(1→5)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine Hexaacetate, Dekamycin II Hexaacetate |
| SMIL | N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O[C@@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O[C@@H]4[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O4)[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@@H]3O)O[C@@H]2CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 614.6466005 |
| Procent renhed | >95 |