Få mere at vide
Neomenthyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30477359
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30477359 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30477359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN39022025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neomenthyl Acetate
CAS 2230-87-7
Molekylær formel C12H22O2
Mængde 25 mg
Synonym (±)-Neomenthyl Acetate, trans-Neomenthyl Acetate, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12+/m1/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H](OC(C)=O)[C@H](C(C)C)CC1
IUPAC navn (1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 198.3
Formel vægt 198.16