missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Neomenthoglycol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neomenthoglycol |
| CAS | 3564-95-2 |
| Molekylær formel | C10 H20 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Neomenthoglycol, rel-(1R,2S,4R)-2-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol, 8-Hydroxyneomenthol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-9,11-12H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)O |
| IUPAC navn | (1S,2R,5R)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-methylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.265 |
| Formel vægt | 172.146 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?