Få mere at vide
Neohesperidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neohesperidin |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-7,10,17,19,21-31,33-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vægt | 610.1898 |