Få mere at vide
Neohesperidin-dihydrokalkonhydrat, 98+%
Artikelnummer. 15465219
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465219 25 g 25g
15445219 1 g 1g
15455219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62922.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kunstigt sødemiddel udvundet af citrus | CAS: 20702-77-6 | C28H36O15 | 612,58 g/mol
Neohesperidin dihydrochalcone hydrat, er et flavonoid sødemiddel med potent antioxidant aktivitet. Det er et antioxidantmiddel. kunstigt sødemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Neohesperidin dihydrochalcone hydrat, er et flavonoid sødemiddel med potent antioxidant aktivitet. Det er et antioxidantmiddel. kunstigt sødemiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand
til 100 mM (med opvarmning).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20702-77-6
Molekylær formel C28H36O15
Molekylvægt (g/mol) 612.58
MDL nummer MFCD00017711
InChI nøgle ITVGXXMINPYUHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym neohesperidin dihydrochalcone, nhdc, neohesperidin dc, neohesperidin dhc, unii-3x476d83qv, ccris 4848, neosperidin dihydrochalcone, neohesperidine dihydrochalcone, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl
PubChem CID 30231
ChEBI CHEBI:83535
IUPAC navn 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6- methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-on
SMIL COC1=C(O)C=C(CCC(=O)C2=C(O)C=C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C=C2O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neohesperidin dihydrochalcone hydrate
Farve Gul
Mængde 25 g
Merck Index 14,6452
Opløselighedsinformation Opløselig i vand op til 100 mM (med opvarmning).
Formel vægt 612,58 (Vandfri)
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver