Få mere at vide
Neodym-standard: Nd @ 10.000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30320961
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30320961 100 ml 100ml
30314445 250 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30320961 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTNDN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium
CAS 7440-00-8
Analyt- eller komponentnavne Neodymium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Nd
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Nd
InChI formel InChI=1 S/Nd
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Nd]
Element Nd
IUPAC navn neodym
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 144.24
Mængde 100 ml
Formel vægt 143.91