Få mere at vide
Neodym-standard: Nd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17999059
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17999059 500 ml
17967969 50 ml
17907989 250 ml
17968259 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17999059 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPNDN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Neodym-standard: Nd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium
CAS 7440-00-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Neodymium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Nd
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nd
InChI formel InChI=1S/Nd
SMIL [Nd]
IUPAC navn neodym
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 144.24
Mængde 500 ml
Formel vægt 143,91 g/mol