Få mere at vide
Neodymiumopløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917393 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
Artikelnummer. 12917393
Brand: Fisher Chemical S 637 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 100 mL