Få mere at vide
Neodymstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,5 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11325118
Skift visning
Mængde:
10 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325118 50 mm 50mm
11315118 10 mm 10mm
11305118 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044051.DJ
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-00-8
Molekylær formel Nd
Molekylvægt (g/mol) 144.24
MDL nummer MFCD00011130
InChI nøgle QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC navn neodym
SMIL [Nd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium rod
Navn note ≈6,35 mm (0,25 tommer) diameter.
Mængde 50 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈ 0,22 g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.5%