Få mere at vide
Neodymium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.5% (metals basis excluding Ta)
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neodymium rod |
| Navn note | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
| Mængde | 50 mm |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈0.89g/mm |
| Form | Cast Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Ta) |
| Procent renhed | 99.5% |