Få mere at vide
Neodympulver, -40 mesh, 99,8% (REO)
Artikelnummer. 15481967
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481967 25 g 25g
15471967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044181.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-00-8
Molekylær formel Nd
Molekylvægt (g/mol) 144.24
MDL nummer MFCD00011130
InChI nøgle QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC navn neodym
SMIL [Nd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium powder
Farve Grå til sølv
Mængde 25 g
Maskestørrelse −40 Mesh
Lugt Lugtfri
Emballage Ampul
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Form Pulver
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9%