Få mere at vide
Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058870
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11365667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043393.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Neodymium(III)trifluormethansulfonat bruges i Aldol-reaktionen af silylenolethere med aldehyder og som katalysator til dehydrering af fructose, Diels-Alder-reaktioner af cyclopentadien og alkylacrylater,α -amineringsreaktioner af pyrazoloner, polymerisationsreaktioner af cyclosiloxaner, direkte polykondensation af dicarboxylsyrer og dioler, regioselektiv reduktiv ringåbning af benzylidenacetaler, Paal-Knorr cyclokondensation og nitrering af benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34622-08-7
Molekylær formel C3F9NdO9S3
Molekylvægt (g/mol) 591.432
MDL nummer MFCD00192343
InChI nøgle WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
Synonym neodymium iii trifluoromethanesulfonate, neodymium iii triflate, neodymium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid neodymium iii salt, nd otf 3, neodymium triflate, acmc-209i8y, neodymium 3+ ion tritriflate, neodymium perfluoromethanesulfonate, neodymium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 2733937
IUPAC navn neodym(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium (III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 591.44
Procent renhed 98%
Tæthed 1.7 g/mL